Learn More
Compound E, MedChemExpress
Código de producto. 16473406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16473406 25 mg 25 miligramos
16468597 5 mg 5 miligramos
16465978 10 mg 10 miligramos
16451399 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14176
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Compound E is a γ-secretase inhibitor. Compound E bloks β-amyloid(40), β-amyloid(42), and Notch γ-secretase cleavage with IC50s of 0.24, 0.37, 0.32 nM, respectively.
Compound E is a γ-secretase inhibitor. Compound E bloks β-amyloid(40), β-amyloid(42), and Notch γ-secretase cleavage with IC50s of 0.24, 0.37, 0.32 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Compound E
CAS 209986-17-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H24F2N4O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo γ-Secretase-IN-1
Información de solubilidad DMSO : 115 mg/mL (234.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC1=CC(CC(N[C@@H](C)C(N[C@@H]2C(N(C)C(C=CC=C3)=C3C(C4=CC=CC=C4)=N2)=O)=O)=O)=CC(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 490.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.5
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death