Learn More
Complement Component C5a Antibody (442), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18603860 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603860 0.1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18603860 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289580PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Component C5a Monoclonal specifically detects Complement Component C5a in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Complement Component C5a
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 442
Conjugado PE
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen C5, C5A, HE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 727
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus