Learn More
Complement Component C5a Antibody (442), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18613341 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613341 0.1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18613341 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289580F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Component C5a Monoclonal specifically detects Complement Component C5a in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Complement Component C5a
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 442
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen C5, C5A, HE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5a (Leu679-Arg751).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 727
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus