missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C3aR Antibody (620613) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160069 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30160069 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30160069 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10417JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Complement Component C3aR Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C3aR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Component C3aR
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 620613
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AZ3B, AZ3BC3a anaphylatoxin chemotactic receptor, C3a-R, C3AR, C3AR1, C3ARcomplement component 3 receptor 1, C3R1, complement component 3a receptor 1, Complement Component C3a R, Complement Component C3aR, HNFAG09
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived transfected with mouse C3aR, Accession # O09047
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 719
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.