missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C1qA Antibody (C1QA/2956), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18662667 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18662667 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18662667 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308755F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Complement Component C1qA Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C1qA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Component C1qA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon C1QA/2956
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen C1QA complement component 1, q subcomponent, A chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 104-237) of human Complement Component C1qA protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02745)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 712
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.