Learn More
Complement C4d Antibody (12D11), R&D Systems™
Código de producto. 18203441 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18203441 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18203441 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP262802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.68€
    361.20€ / 50 microgramos
    Ahorro 72.48€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ComplementC4d Polyclonal specifically detects ComplementC4d in Bovine, Human, Monkey, Pig, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ComplementC4d
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Clon 12D11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunoassay
Formulación PBS with No Preservative
Símbolos de los genes C4A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Compliment factor C4D
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 720
Especies diana Bovine, Human, Monkey, Pig, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus