Learn More
Complement C4a Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18603806 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603806 0.1 mL 0.10 ml
18697435 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18603806 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP246783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.50€
    560.70€ / 0.1 ml
    Ahorro 32.80€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Complement C4a Polyclonal antibody specifically detects Complement C4a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Complement C4a
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
N.º de referencia del gen P0C0L5
Alias de gen C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 2, C4, complement component 4A (Rodgers blood group), RG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: LHFTKDVKAAANQMRNFLVRASCRLRLEPGKEYLIMGLDGATYDLEGHPQYLLDSNSWIEEMPSERLCRSTRQRAACAQLNDFLQEYG
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 720
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG