missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C3 Antibody (F1-8), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18165229 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18165229 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18165229 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP246609F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Complement C3 Monoclonal specifically detects Complement C3 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement C3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon F1-8
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product
Símbolos de los genes C3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This Complement C3 Antibody (F1-8) was developed against Complement component 3 (C3) purified from human plasma.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 718
Especificidad de la prueba Antibody is specific for human complement component 3 (C3/C3b/C3c).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.