missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Common gamma Chain/IL-2 R gamma Antibody (644346), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586749 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586749 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586749 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7842W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Common gamma Chain/IL-2 R gamma Monoclonal antibody specifically detects Common gamma Chain/IL-2 R gamma in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 644346
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD132, CD132 antigen, CIDX, combined immunodeficiency, X-linked, common cytokine receptor gamma chain, common gamma-chain, cytokine receptor common subunit gamma, gamma(c), IL-2 receptor subunit gamma, IL-2R subunit gamma, IL-2RG, IMD4, interleukin 2 receptor, gamma, Interleukin-2 receptor subunit gamma, p64, SCIDX, SCIDX1, severe combined immunodeficiency
Especie del huésped Rat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf21-derived recombinant mouse Common gamma Chain/IL-2 R gamma , Trp23-Ala263 (predicted), Accession # P34902
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3561
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.