Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Consejos avanzados para Multipette™ Dispensadores múltiples - Grado de ADN forense
Tienda Eppendorf ProductosDescripción
- Componentes de sistema ideales para todos Eppendorf™ multipettes
- Ofrece una gama de volúmenes de dispensación con incrementos tan bajos como 100 nanolitros.
- Las combitips alargadas en volúmenes de 2,5 mL y 5 mL permiten llegar al fondo de los recipientes de laboratorio.
- Una codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las Combitips deseadas
- La geometría exclusiva en embudo garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes
Aplicaciones
- Principio de desplazamiento positivo
- Dispensación de alta precisión independientemente de las propiedades físicas del líquido (por ejemplo: viscosidad, volatilidad, densidad, temperatura)
- Evita la contaminación por aerosoles con pistón herméticamente sellado para una dispensación segura
- Proporciona protección contra sustancias radiactivas y tóxicas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Declaraciones de limpieza | ADN de grado forense (no estéril) |
| Formato | En envase individual |
| Estilo de punta | Longitud extendida, Desplazamiento positivo |
| Envase | Paquete de 100, envuelto individualmente en blíster |
| Tipo de producto | Puntas de pipeta |
| Código de color | Azul |
| Mostrar más |