Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Consejos avanzados para Multipette™ Dispensadores múltiples - Grado de ADN forense
Código de producto. 15645357 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15645357 1 ml paquete de 100
15655357 2,5 ml paquete de 100
15665357 5 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15645357 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030089855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    157.00€ / paquete de 100
    Ahorro 12.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Rediseñado y optimizado para satisfacer las necesidades de los laboratorios modernos. Eppendorf™ Combitips advanced™ Las puntas de pipeta de grado ADN forense dispensan rápidamente volúmenes idénticos.
  • Componentes de sistema ideales para todos Eppendorf™ multipettes
  • Ofrece una gama de volúmenes de dispensación con incrementos tan bajos como 100 nanolitros.
  • Las combitips alargadas en volúmenes de 2,5 mL y 5 mL permiten llegar al fondo de los recipientes de laboratorio.
  • Una codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las Combitips deseadas
  • La geometría exclusiva en embudo garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes
Aplicaciones
  • Principio de desplazamiento positivo
  • Dispensación de alta precisión independientemente de las propiedades físicas del líquido (por ejemplo: viscosidad, volatilidad, densidad, temperatura)
  • Evita la contaminación por aerosoles con pistón herméticamente sellado para una dispensación segura
  • Proporciona protección contra sustancias radiactivas y tóxicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1 ml
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza ADN de grado forense (no estéril)
Formato En envase individual
Estilo de punta Longitud extendida, Desplazamiento positivo
Envase Paquete de 100, envuelto individualmente en blíster
Tipo de producto Puntas de pipeta
Código de color Amarillo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf Multipette
Graduado Sí
Línea de productos CombiTips Avanzado
Material Polipropileno
Fit for Purpose Preparado para análisis forense