Learn More
Eppendorf™ Gradilla Combitips advanced™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12654607 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Combitips (0,1 a 10 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
12654607 Combitips (0,1 a 10 ml) cada uno
1 options
Código de producto. 12654607 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030089758
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice esta gradilla con puntas de pipeta Combitips advanced™. La gradilla para Eppendorf™ Combitips advanced™ admite 8 puntas de pipeta combitips advanced.
Use this rack with Combitips advanced™ pipette tips. Eppendorf™ Combitips advanced™ Rack holds 8 combitips advanced pipette tips.
Para puntas de 0,1 a 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Combitips (0,1 a 10 ml)
Posiciones 8
Para utilizar con (aplicación) Dispensación con una sola mano
Para utilizar con (equipo) 8 Combitips advanced™ (de 0,1 a 10 ml)
Cantidad 100/pack
Tipo de producto Gradilla Combitip