Learn More
CleanSpace Technology™ Filtro combinado
Código de producto. 15970072 Tienda CleanSpace Technology Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
A1 P3 TM3 SLR
A2 P3 P SL R
TM3 ABE1 P SL R
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15970072 A2 P3 P SL R cada uno
15950062 A1 P3 TM3 SLR cada uno
15960062 TM3 ABE1 P SL R cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15970072 Proveedor CleanSpace Technology™ N.º de proveedor PAF0077
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Filtro combinado adecuado para la protección de partículas atmosféricas (polvo, vapores y nieblas) y gases orgánicos o vapores (punto de ebullición > 65 °C).
  • Cuenta con el revolucionario CleanSpace PAPR: ligero de peso, sin mangueras ni cinturones
  • Materiales: Material de partículas de fibra de vidrio, carcasa de plástico y de carbón activado, sello de silicona
  • Se instala y extrae fácilm
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 12942
Tipo de producto Filtro
Para utilizar con (equipo) Unidades de suministro eléctrico CleanSpace PAPR
Modelo A2 P3 P SL R