Learn More
Draeger Safety Filtro combinado 1140 A2B2E2K2HgNO CO 20 P3 R D
Código de producto. 15774682
Change view
Click to view available options
:
Para su uso con: Máscara facial completa
Código de producto.
15774682 Para su uso con: Máscara facial completa
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15774682 Proveedor Draeger Safety N.º de proveedor 6738814
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
El filtro combinado Draeger Security 1140 A2B2E2K2HgNO CO 20 P3 R D protege del monóxido de carbono, el vapor de mercurio y los gases nitrosos.
  • Cubre una amplia selección de gases peligrosos, contaminantes y partículas
  • El filtro solo se puede utilizar junto con las máscaras faciales completas, porque el peso es mayor de 300 g
  • Ofrece aire limpio y transpirable por un coste bajo
  • La carcasa de aluminio garantiza que los filtros sean fácilmente reconocibles y seguros frente a posibles daños
  • La vida útil de los filtros combinados es de 6 años (desde la fecha de producción)
  • Ha superado la prueba de Dolomita
  • Las aprobaciones incluyen la aprobación CE (EN 141:2000 re. EN 14387, EN 143:2000, EN 371) y aprobado por SAI Global (Australia)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 141:2000 re. EN 14387, EN 143:2000, EN 371
Tipo de producto Filtro combinado
Para utilizar con (equipo) Mascarilla facial completa