Learn More
Lovibond™ Paquete combinado de CLORO HR/ACIDIFICANTE GP
Código de producto. 15351925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
15351925 100 pruebas paquete de 100
1 options
Código de producto. 15351925 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 517721BT
Conjunto de pruebas de reactivos en comprimidos
Paquete combinado de CLORO HR/ACIDIFICANTE GP, 100 pruebas de medición, intervalo de 0,2 a 16 % de NaOCl yoduro de potasio, método para comparadores y fotómetros.
Especificaciones
Cantidad 100 pruebas
temp Cloro de 0,2 a 16 %
Tipo Paquete combinado de cloro HR/acidificante GP
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, adipicacid