Learn More
Colupulone, TRC
Código de producto. 30364284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364284 50 mg 50 miligramos
30349018 25 mg -
30360006 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC21475550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 468-27-9
Fórmula molecular C25 H36 O4
Peso molecular (g/mol) 400.55
Sinónimo Colupulone A, Colupulone I
Nombre IUPAC 3,5-dihidroxi-4,6,6-tris(3-metilbut-2-enilo)-2-(2-metilpropanoil)ciclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES CC(C)C(=O)C1=C(O)C(=C(O)C(CC=C(C)C)(CC=C(C)C)C1=O)CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colupulone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O4/c1-15(2)9-10-19-22(27)20(21(26)18(7)8)24(29)25(23(19)28,13-11-16(3)4)14-12-17(5)6/h9,11-12,18,27-28H,10,13-14H2,1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.2614