Descripción
El tubo de la columna está conformado tanto por el tubo interior de vidrio como por el tubo de protección y el soporte del tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| pH | De 2 a 13 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Temperatura | De 4 °C a 40 °C |
| Volumen (métrico) | De 16 a 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, EPDM, POM, poliamida y policarbonato |
| Tipo de producto | Conjunto de tubo para columna |