Learn More
Cytiva Adaptador para columnas XK
Código de producto. 11330352 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Columna vacía v, 16 mm de diámetro
Columna vacía v, 26 mm de diámetro
Columna vacía v, 50 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11330352 Columna vacía v, 26 mm de diámetro cada uno
11320352 Columna vacía v, 16 mm de diámetro cada uno
11340352 Columna vacía v, 50 mm de diámetro cada uno
3 options
Código de producto. 11330352
Marca: Cytiva 28989877
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El adaptador móvil proporciona un flujo uniforme que mantiene la integridad del lecho de relleno durante las operaciones de HPLC. El adaptador Cytiva para columnas XK es una unidad ensamblada que consta de un tapón de cierre, un émbolo y un mando de ajuste. Disponibles en diámetros de16, 26 y 50 mm
Las columnas vacías XK están diseñadas para cromatografía líquida a baja y media presión. Son fáciles de usar, sólidos y proporcionan un embalaje reproducible. Incluyen accesorios para la conexión directa a instrumentos de diseño ÄKTA™ u otros sistemas HPLC. Las columnas XK se suministran con un adaptador móvil.
  • Diseño del émbolo garantiza una distribución homogénea del tampón y embalaje reproducible.
  • El mecanismo QuickLock del eje del adaptador facilita el manejo de la columna y la limpieza
  • La tapa del extremo superior del adaptador encaja directamente en el extremo final de la columna
  • El émbolo transporta el anillo de red y la pantalla de soporte para el lecho medio
  • Un mando de ajuste sella el adaptador a la pared de la columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión 1,58 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida a presión de baja a media
Para utilizar con (equipo) Columna vacía v, 26 mm de diámetro
Tipo Adaptador para columnas XK 26
Incluye Émbolo, tapón de cierre, mando de ajuste
Cantidad 1/pack