Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia CNA con sangre de carnero
Código de producto. 13215339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar CNA con sangre de oveja
Incluye:
Sangre de oveja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Incluye Tamaño de la unidad
13215339 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar CNA con sangre de oveja Sangre de oveja paquete de 10
1 options
Código de producto. 13215339 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB5049A
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aísle organismos grampositivos de muestras clínicas con este medio selectivo que se emplea habitualmente para identificar estafilococos, estreptococos y S. pneumoniae.
Aísle de forma eficaz microorganismos grampositivos de muestras clínicas usando el Agar Columbia CNA con sangre de oveja Thermo Scientific™, un medio selectivo microbiológico que incluye colistina y ácido nalidíxico para inhibir bacilos gramnegativos. El agar Columbia CNA se ha utilizado habitualmente para identificar estafilococos y estreptococos. La incorporación de sangre de oveja al medio permite una clara identificación de S. pneumoniae a través de la producción de una hemólisis alfa clara.
El agar CNA Columbia con sangre de oveja contiene antibióticos para inhibir las especies S. albus y Micrococcus, así como bacilos grampositivos y gramnegativos. Suprime el crecimiento de especies de Proteus, Klebsiella y Pseudomonas mientras que permite el crecimiento ilimitado de S. aureus, estreptococos hemolíticos y enterococos. Con este medio, es más fácil reconocer cocos grampositivos importantes y aislarlos de poblaciones bacterianas mixtas presentes en muchos alimentos y muestras clínicas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo semáforo, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Agar CNA con sangre de oveja
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Incluye Sangre de oveja
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.