Learn More
Novus Biologicals™ Colon Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Código de producto. 18153429 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18153429 2 viales paquete de 2
1 options
Código de producto. 18153429 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP2470752VIAL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    647.85€ / paquete de 2
    Ahorro 37.15€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Two matched 1 mg/mL vials (100 μg/vial) of human colon tissue lysate, one containing normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Colon Matched Tumor and Normal Tissue Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 viales
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.