missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen IV Antibody (1043), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18710354 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18710354 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18710354 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP197716PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen IV Monoclonal specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen IV alpha 1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1043
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
N.º de referencia del gen P02462
Alias de gen alpha-1 chain, arresten, COL4A1 NC1 domain, collagen alpha-1(IV) chain, collagen IV, alpha-1 polypeptide, collagen, type IV, alpha 1, Collagen-4, EC 3.4.23, EC 6.3.1.2
Símbolos de los genes COL4A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 1043 is a mouse monoclonal IgG1 antibody derived by fusion of Sp 2/0 mouse myeloma cells with spleen cells from a BABL/c mouse immunized with purified human type IV collagen. The immunogen has been isolated from human placenta.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1282
Especificidad de la prueba 1043 recognizes type IV collagen in the extracellular - basement membranes of normal and pathological human tissues.
Especies diana Human, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.