Learn More
Virkon™ Esterilización con líquido en frío
Código de producto. 15196603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 paq
Código de producto. Cantidad
15196603 12 paq
1 options
Código de producto. 15196603 Proveedor Virkon™ N.º de proveedor 332003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Desinfectante de primer nivel para dispositivos e instrumentos médicos invasivos
  • Esterilizante de equipos médicos invasivos
  • Ideal para instrumentos y sondas de fibra óptica
  • El mejor desinfectante de primer nivel para dispositivos e instrumentos médicos invasivos como: instrumentos de fibra óptica; sondas quirúrgicas, etc.
Especificaciones
Tipo de producto Esterilización con líquido en frío
Color-coded N.º
Formulario Polvo
Scent Aroma normal
Esterilidad Estéril
Cantidad 12 paq
Peso (métrico) 162 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perasafe Sterilant / Disinfectant 16.2g Sachet
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas autorreactivas Tipo E y F
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium carbonate,compound with hydrogen peroxide, citricacid, sodium carbonate