Learn More
Cytiva Mezcla de enzimas de disociación en frío - Riñón
Código de producto. 30057713 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Línea de células:
Enzima renal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Línea de células Tamaño de la unidad
30057713 Enzima renal 1 set
1 options
Código de producto. 30057713 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29733434
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Un kit independiente, destinado a la disociación del tejido renal en la secuenciación de células individuales.
  • Funciona eficazmente a 4 °C.
  • Muerte celular y estrés minimizados (definidos como: marcadores de la vía de apoptosis, macrófagos, etc.) y un perfil transcripcional mejorado de las células individuales para obtener resultados más precisos en la secuenciación y el análisis de células individuales.
  • Solución preparada específicamente para el tejido renal.
  • Optimizado para la disociación de los diferentes segmentos que operan en el tejido renal.
  • Optimizado para su uso con VIA Extractor™ desagregador de tejidos
  • Uno de los pocos sistemas que puede mantener una temperatura fría de manera controlada. La disociación efectiva a temperaturas más frías aumenta la viabilidad y minimiza la agregación celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Enzima renal
Tipo de célula Enzima renal
Tipo de cultivo Enzima renal
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Tipo de reactivo Enzima
Esterilidad No estéril
Con aditivos Ninguno
Sin aditivos Ninguno
Formulación Solución tampón líquida y enzimática
Para uso exclusivo en investigación. No es para uso diagnóstico.