Learn More
Solución estándar de DQO, 1000 mg/l, de Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 12800317 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12800317 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 12800317 Proveedor Reagecon N.º de proveedor COD1000
 Artículo restringido
En stock
Compruebe que se ha realizado el análisis de DQO correcto. La solución estándar de DQO, 1000 mg/l, de Reagecon™ es un patrón de control y calibración que ofrece una medición precisa de DQO de 1000 ppm. Lograr el resultado previsto para el estándar mejora la confianza en las lecturas de DQO de una muestra.
La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro ambiental importante que mide la cantidad de oxígeno que puede ser consumido por las reacciones en una solución medida. Una prueba de DQO determina la cantidad de contaminantes oxidables en una muestra de agua y ayuda a determinar el efecto que un efluente particular tendrá en un organismo receptor.
Especificaciones
Descripción Estándar de control y calibración COD
Envase Frasco de HDPE
Trazabilidad según el NIST Sí
Olor Característica
Presión de vapor 23 hPa
Densidad 1,00015g/cm3
Forma física Líquido
Concentración 1000 mg/L
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Solubilidad Miscible con agua
Cantidad 500 mL