missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COCO/DAND5 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 30648010 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30648010 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30648010 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF3047I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

COCO/DAND5 Polyclonal antibody specifically detects COCO/DAND5 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COCO/DAND5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CER2CRL2, cerberus-like 2, Cerberus-like protein 2, cerl-2, CERL2, CKTSF1B3MGC126849, COCO, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 3, DAN domain family member 5, DAN domain family, member 5, DANTE, DTE, FLJ38607, GREM3cerberus 2, Gremlin-3, SP1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human COCO (R&D Systems, Catalog # 3047-CC), Arg23-Ala189, Accession # NP_689867
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 199699
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.