Learn More
Cocamidopropil Betaína (~30% solución acuosa), TRC
Código de producto. 17991415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991415 10 g 10 g
17990805 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC63351310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86438-79-1
Fórmula molecular C19H38N2O3
Peso molecular (g/mol) 342.52
Sinónimo Cocamidopropyl Betaine
Nombre IUPAC 2-((3-dodecanamidopropil)dimetilamonio)acetato
SMILES CCCCCCCCCCCC(NCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material [3-(Dodecanoylamino)propyl](dimethyl)ammonioacetate
Concentración ~30%
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18(22)20-15-13-16-21(2,3)17-19(23)24/h4-17H2,1-3H3,(H-,20,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) [3-(Dodecanoylamino)propyl](dimethyl)ammonioacetate ~30%