Learn More
Bollé Safety Lente de repuesto industrial transparente COBRA
Código de producto. 12609190 Tienda Bollé Safety Productos
Código de producto. 12609190 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor OCCOBPSI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para uso con gafas de seguridad industriales COBRA
  • Las lentes transparentes de seguridad Bollé Safety proporcionan una transmisión de luz del 90 %
  • Es compatible con el revestimiento antivaho PLATINUM.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Grosor (métrico) 2,2 mm
    Revestimiento de lente Antivaho, Antiarañazos
    Desechables No
    Lens Material Policarbonato