Learn More
Ekastu Safety™ Mascarilla filtrante Cobra Foldy FFP1
Descripción
- Construcción de máscara en diseño de panel 3D
- Zona nasal de confort forrada de espuma
- clip nasal flexible
- Con arnés cómodo para ciclismo y clip de arnés exclusivo para mayor comodidad
- Correa de sujeción sin metal
- Especialmente diseñado para usuarios de EKASTU gafas y antiparras
- Ahorro de espacio gracias a su capacidad de plegado.
- Envasado individualmente para evitar la contaminación durante el almacenamiento.
- Protección contra partículas finas inertes hasta 4,5 veces el valor NPF
- Clase de protección DIN EN 149:2001 FFP1 NR
- En embalaje original: 5 años de vida útil.
- 20 piezas por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 149:2001 FFP1 NR |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Para utilizar con (aplicación) | Especialmente diseñado para usuarios de EKASTU gafas y antiparras |
| Cantidad | 20/Pk. |
| Modelo | Arnés para ciclismo y clip de arnés exclusivo y cómodo |