Learn More
Cobimetinib, MedChemExpress
Código de producto. 16491697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491697 50 mg 50 miligramos
16466096 100 mg 100 miligramos
16475528 10 mg 10 miligramos
16468237 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13064
MedChemExpress Cobimetinib (GDC-0973, RG7420) is a potent, selective and oral MEK1 inhibitor with an IC50 of 4.2 nM for MEK1.
Cobimetinib (GDC-0973, RG7420) is a potent, selective and oral MEK1 inhibitor with an IC50 of 4.2 nM for MEK1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobimetinib
CAS 934660-93-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21F3IN3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo GDC-0973 XL518
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.21 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1([C@H]2NCCCC2)CN(C1)C(C3=C(C(F)=C(C=C3)F)NC4=C(C=C(C=C4)I)F)=O
Peso molecular (g/mol) 531.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.31
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease