Learn More
Solución de cobalto para ICP Matriz de HNO₃ de 1 g/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12933384 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12933384 100 mL Frasco 100 ml
12943384 250 mL Frasco 250 ml
12953384 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12933384 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 012 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Co
Concentración 1±0.02 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Co
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .