Learn More
Solución de cobalto para ICP, matriz de HNO3 a 100 mg/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12917263 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12917263 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12917263 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 412 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.40€
    52.94€ / 100 ml
    Ahorro 17.46€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene HNO3
Concentración 100 mg/L
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Cobalt (Co) 100mg/l in HNO3 2%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .