missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalto para AAS en matriz de HNO3 a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. 12943265 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12943265 500 mL 500 ml
12923265 100 mL 100 ml
12933265 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12943265 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 112 500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.