Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Tipo | Solución estándar de elemento único de llama |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for AAS. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .