missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coatomer Subunit Delta Antibody (OTI6A6), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18154783 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18154783 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18154783 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270203PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Coatomer Subunit Delta Monoclonal specifically detects Coatomer Subunit Delta in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Coatomer Subunit Delta
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6A6
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Archain, archain 1, archain vesicle transport protein 1, coatomer delta subunit, coatomer protein complex, subunit delta, coatomer protein delta-COP, coatomer subunit delta, COPD, Delta-coat protein, delta-COP
Símbolos de los genes ARCN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Coatomer Subunit Delta (NP_001646) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 372.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.