Learn More
Uvex™ Bata para hombre 8838, azul, 65 % PE-35 % CO
Código de producto. 17276261 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17276261 64/66 cada uno
17206271 106/110 cada uno
17216261 40/42 cada uno
17226261 44/46 cada uno
17236261 48/50 cada uno
17246261 52/54 cada uno
17256261 56/58 cada uno
17266261 60/62 cada uno
17286261 90/94 cada uno
17296261 98/102 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17276261 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8872116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    43.56€ / paquete de 1
    Ahorro 3.24€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Bata azul con tejido de sarga
  • Bata
  • Material: 65 % poliéster/35 % algodón,
  • 245 g/m2 - tejido de sarga
  • Cuello con solapa
  • Solapa de botón a presión oculto
  • 1 bolsillo exterior en el pecho, lado izquierdo
  • 2 bolsillos laterales
  • Aberturas laterales cortas, puños rectos, longitud de la espalda aprox. 96 cm
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Tamaño: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Cuidado: lavable a 60 °C, no utilice cloro, plancha: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 64/66
Sexo Para hombre
Material Algodón, Poliéster
Color Azul
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Chaqueta de uso general
Grosor 245 g/m²