Learn More
Novus Biologicals™ Coagulation Factor XIV/Protein C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Apoptosis, Cancer |
| Objetivo | Coagulation Factor XIV/Protein C |
| Sinónimo | Anticoagulant protein C, APC, Autoprothrombin IIA, Blood coagulation factor XIV, EC 3.4.21, EC 3.4.21.69, PC, PROC1, protein C (inactivator of coagulation factors Va and VIIIa), vitamin K-dependent protein C |
| Símbolo de gen | PROC |