Learn More
Coagulation Factor XI Antibody (006), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18600871 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600871 0.1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18600871 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289239PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Coagulation Factor XI Monoclonal specifically detects Coagulation Factor XI in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Coagulation Factor XI
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 006
Conjugado PerCP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen coagulation factor XI, EC 3.4.21, EC 3.4.21.27, FXIPlasma thromboplastin antecedent, MGC141891, PTA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Coagulation Factor XI (Accession#: NP_000119.1; Met1-Val625).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2160
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus