Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Coagulation Factor X.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 5.47 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 5.47-350 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Coagulation Factor X. |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Alias de gen | coagulation factor X, EC 3.4.21, EC 3.4.21.6, factor Xa, FX, FXA, prothrombinase, Stuart factor, Stuart-Prower factor |
| ID de gen (Entrez) | 2159 |
| Mostrar más |