missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coagulation Factor VII Antibody (003), DyLight 594 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18590240 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590240 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590240 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290368DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Coagulation Factor VII Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor VII in Mouse samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Coagulation Factor VII
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 003
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen coagulation factor VII, coagulation factor VII (serum prothrombin conversion accelerator), EC 3.4.21, EC 3.4.21.21, Eptacog alfa, FVII coagulation protein, Proconvertin, Serum prothrombin conversion accelerator, SPCA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Coagulation Factor VII (NP_034302.2; Met1-Leu446).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2155
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.