Learn More
Novus Biologicals™ Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody Pair [HRP]
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 23.45 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 23.45-1500 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor. |
| Especies diana | Rat |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Alias de gen | CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor |
| Mostrar más |