Learn More
Patrón de dióxido de carbono, 2 g/l, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11708465 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ampollas
Tamaño de la unidad:
100 ampollas
11708465 100 ampollas 100 ampollas
1 options
Código de producto. 11708465 Proveedor Reagecon N.º de proveedor SC022C
Envasado en ampollas individuales de 2 ml. El patrón de dióxido de carbono, 2 g/l, de Reagecon™ es un agente liberador de CO2 de 2 g/l utilizado para calibración y control con el analizador de dióxido de carbono M965D y en aplicaciones de bebidas no alcohólicas y fábricas de cerveza. Trazable a NIST.
Solución de 2 g/l de dióxido de carbono acuoso envasada en viales de vidrio sellados individuales de 2 ml.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon Dioxide
Envase Ampollas de vidrio de 2 ml
CAS 124-38-9, 7732-18-5
Presión de vapor 23hPa at 20°C
Densidad 1.00739g/cm3
Forma física Líquido
Fórmula molecular CO2
Concentración 2 g/l
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Sinónimo Carbonic acid
Solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)=O
Nombre IUPAC Dióxido de carbono
Peso molecular (g/mol) 44.009
PubChem CID 280
Cantidad 100 ampollas
ChEBI CHEBI:16526
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.01g/mol