Learn More
Thermo Scientific™ Calibración de CO2 y otras incubadoras, ISO 9001
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La calibración de incubadoras de CO2 y otras incubadoras incluye CO2, temperatura y humedad
- ISO 9001: Certificado con datos anteriores y posteriores.
- Requisitos normativos: Ideal para organizaciones que necesiten verificar el rendimiento del equipo según las especificaciones del fabricante. No se requieren incertidumbres.
- Incluido en la prestación del servicio: Datos de calibración tal como se encontraron y tras la intervención; etiqueta de calibración detallada. Si una unidad está fuera de tolerancia, se realiza un ajuste
- Incluido en el certificado acreditado: Número de serie/activo; datos de medición; condiciones ambientales; evaluación de conformidad; equipo de referencia utilizado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Incubadoras de CO2 |
| Duración | 1 día |
| Tipo de producto | Calibración |