missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNPY2 Antibody (8F6) [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30518837 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30518837 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30518837 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342945C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CNPY2 Monoclonal antibody specifically detects CNPY2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNPY2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 8F6
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen canopy 2 homolog (zebrafish), HP10390, MSAPprotein canopy homolog 2, Putative secreted protein Zsig9, TMEM4CNPY4, Transmembrane protein 4MIR-interacting saposin-like protein, ZSIG9Cnpy2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno canopy 2 homolog(zebrafish) - (Uniprot# Q9Y2B0)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10330
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.