missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNPase Antibody (CL2872) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30523769 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30523769 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30523769 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343810MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CNPase Monoclonal antibody specifically detects CNPase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNPase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL2872
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2', 3' cyclic nucleotide 3' phosphohydrolase, 2'-3'-cyclic nucleotide 3' phosphodiesterase, 2'-3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase, CNP1, CNPase, EC 3.1.4.37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P09543, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Glia Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1267
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.