missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNP/NPPC Antibody (347608) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30743829 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30743829 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30743829 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3127CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CNP/NPPC Monoclonal antibody specifically detects CNP/NPPC in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNP/NPPC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 347608
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CNP, CNP2, C-type natriuretic peptide, natriuretic peptide C, natriuretic peptide precursor C
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CNP, Lys24-Cys126, Accession # P23582
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4880
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.