Learn More
CNOT10 Antibody (PCRP-CNOT10-1D5), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18584615 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18584615 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18584615 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314266MFV450
Mouse Monoclonal Antibody
CNOT10 Monoclonal antibody specifically detects CNOT10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CNOT10
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-CNOT10-1D5
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCR4-NOT transcription complex subunit 10, CCR4-NOT transcription complex, subunit 10, DKFZp434K115, FLJ12890, FLJ13165
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CNOT10 protein (Uniprot: Q9H9A5)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25904
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c