missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNGA3 Antibody [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30602482 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30602482 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30602482 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347573AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CNGA3 Polyclonal antibody specifically detects CNGA3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNGA3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCNC1, CCNCa, CCNCalpha, CNCG3, CNG channel alpha-3, CNG-3, CNG3ACHM2, cone photoreceptor cGMP-gated channel alpha subunit, Cone photoreceptor cGMP-gated channel subunit alpha, cyclic nucleotide gated channel alpha 3, cyclic nucleotide-gated cation channel alpha-3, Cyclic nucleotide-gated channel alpha-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno cyclic nucleotide gated channel alpha 3. (Uniprot# Q16281)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1261
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.