Learn More
Cytiva Medios activados con CNBr Sepharose™
Código de producto. 11514905 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 g
Tamaño de la unidad:
15 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11514905 15 g 15 GR
1 options
Código de producto. 11514905 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17043001
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para acoplar anticuerpos u otras proteínas grandes que contienen grupos de -NH2 al medio Sepharose. El medio activado con CNBr Sepharose™ es un medio preactivado perfecto para aplicaciones de afinidad personalizadas.
  • Permite el acoplamiento espontáneo y rápido de proteínas sin necesidad de un brazo separador intermedio
  • Fijación multipunto que da como resultado un producto químicamente estable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de acoplamiento de ligando Proteínas de gran tamaño
Matriz Agarosa al 4 %
Tamaño de partículas 90 μm
pH Desde 2 hasta 11
Cantidad 15 g
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para el acoplamiento de ligandos que contienen grupos amino primarios