Learn More
Cytiva Medios de afinidad de flujo rápido Sepharose™ 4 activados por CNBr
Código de producto. 11550804 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11550804 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11550804 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17098101
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para el acoplamiento de ligandos grandes que contienen amino
  • Resina compuesta de gránulos de 4 % de agarosa entrecruzados que han sido preactivada con bromuro de cianógeno
  • Las proteínas y otras moléculas que contienen grupos aminos primarios se acoplan directamente al gel preactivado
  • Permite la fijación en varios puntos de ligandos de proteínas que minimizan la fuga de ligandos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 g
Estabilidad Estable en tampones acuosos de uso habitual, siempre que el ligando resista el valor de pH o el entorno químico
Para utilizar con (aplicación) Para el acoplamiento de ligandos grandes que contienen aminoácidos
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de producto Medio de flujo rápido de sefarosa 4 activado con CNBr
Caudal 150 a 250 cm/μHo
Tamaño de partículas 45-165 μm
Altura del lecho (imperial) 9,84 in
Altura del lecho (métrico) 25 cm
Incluye Certificado de análisis
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 4 %
Intervalo de pH De 3 a 11
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Activación de bromuro de cianógeno