missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CNBD2 Polyclonal antibody specifically detects CNBD2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CNBD2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | chromosome 20 open reading frame 152, dJ954P9.1, hypothetical protein LOC140894, MGC138880 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | chromosome 20 open reading frame 152. (Uniprot# Q96M20) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?